Benzylbenzoat
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: Benzoesäurebenzylester
C10537700
EHERC10537700EA 42 EUR
EHERC10537700
Benzylbenzoat
Benzylbenzoat
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…20 °C
Dichte: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 158 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003075
CAS-Nummer: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01129