Benzonitril
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: Cyanbenzol, Phenylcyanid
C10538500
EHERC10538500EA 32 EUR
EHERC10538500
Benzonitril
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
Molecular Weight: 103.12 g/mol
Siedepunkt: 190.7
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001770
CAS-Nummer: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01098