Benzylalkohol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: Phenylcarbinol, (Hydroxymethyl)benzol, Phenylmethanol

C10569000
EHERC10569000EA 42 EUR
EHERC10569000
Benzylalkohol
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Molecular Weight: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: –15.3 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR