Clorofen

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 2-Benzyl-4-chlorphenol

C10572000
EHERC10572000EA 59 EUR
EHERC10572000
Clorofen
Clorofen
Formel: C₁₃H₁₁ClO
Molecular Weight: 218.68 g/mol
Siedepunkt: 340
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00020140
CAS-Nummer: 120-32-1
EINECS: 204-385-8
Merck Index: 13,02433

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR