Binapacryl (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenyl-3-methylcrotonat)
Lieferant: EHRENSTORFER
C10590000
EHERC10590000EA 83 EUR
EHERC10590000
Binapacryl (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenyl-3-methylcrotonat)
Binapacryl (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenyl-3-methylcrotonat)
Formel: C₁₅H₁₈N₂O₆
CAS-Nummer: 485-31-4
EINECS: 207-612-9