2,2′-Bipyridin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C10640000
EHERC10640000EA 31 EUR
EHERC10640000
2,2′-Bipyridin
2,2'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Dichte: 1,326 g/cm³ (–150 °C)
Flammpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006212
CAS-Nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM