4,4′-Bipyridin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 4,4'-Bipyridin, γ,γ'-Dipyridyl

C10642000
EHERC10642000EA 31 EUR
EHERC10642000
4,4′-Bipyridin
4,4'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Molecular Weight: 156,19 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006416
CAS-Nummer: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03383

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR