4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
C10651900
EHERC10651900EA
45
EUR
EHERC10651900
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan
Formel:
C₁₇H₂₂N₂ Molecular Weight: 254,38 g/mol |
MDL:
MFCD00008317 CAS-Nummer: 101-61-1 EINECS: 202-959-2 |