Bis(2-hydroxypropyl) ether
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
1,1'-Oxybis(propan-2-ol)(mixture of isomers)
C10653600
EHERC10653600EA
69.5
EUR
EHERC10653600
Bis(2-hydroxypropyl) ether
1,1'-Oxybis(propan-2-ol)
Formel:
C₆H₁₄O₃ Molecular Weight: 134,1736 g/mol Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00004538 CAS-Nummer: 110-98-5 |