4,4'-Isopropylidendiphenol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Bisphenol A, BPA, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan

C10655500
EHERC10655500EA 60 EUR
EHERC10655500
4,4'-Isopropylidendiphenol
4,4'-Isopropylidendiphenol
Formel: C₁₅H₁₆O₂
Molecular Weight: 228,29 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155 °C
Dichte: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 227 °C
MDL: MFCD00002366
CAS-Nummer: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Merck Index: 13,01296

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR