4-Bromanilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C10700000
EHERC10700000EA 47 EUR
EHERC10700000
4-Bromanilin
4-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Dichte: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007822
CAS-Nummer: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR