4-Brom-2-chlorphenol

Lieferant: EHRENSTORFER

C10721500
EHERC10721500EA 45 EUR
EHERC10721500
4-Brom-2-chlorphenol
4-Brom-2-chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
Molecular Weight: 207,45 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Dichte: 1,617 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002166
CAS-Nummer: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR