1-Brom-4-fluorbenzol

Lieferant: EHRENSTORFER

C10731000
EHERC10731000EA 38 EUR
EHERC10731000
1-Brom-4-fluorbenzol
1-Brom-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,4946 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000342
CAS-Nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR