3-Bromphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 3-Brom-1-hydroxybenzol, 1-Brom-3-hydroxybenzol
C10736300
EHERC10736300EA 45 EUR
EHERC10736300
3-Bromphenol
3-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
Molecular Weight: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Dichte: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002253
CAS-Nummer: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413