2-Brompropan

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: iso-Propylbromid

C10759600
EHERC10759600EA 39 EUR
EHERC10759600
2-Brompropan
2-Brompropan
Formel: H₃CBrCHCH₃
Molecular Weight: 122,99 g/mol
Siedepunkt: 59 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000147
CAS-Nummer: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05230

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR