1-Brom-2-propanol
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
C10760000
EHERC10760000EA
50
EUR
EHERC10760000
1-Brom-2-propanol
1-Brom-2-propanol
Formel:
BrH₂CCH(OH)CH₃ Molecular Weight: 138,99 g/mol Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –55 °C Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004529 CAS-Nummer: 19686-73-8 EINECS: 243-225-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...