3,5-Dibrom-4-hydroxybenzonitril

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Bromoxynil, Bromoxynil phenol

C10770000
EHERC10770000EA 81 EUR
EHERC10770000
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzonitril
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₃Br₂NO
Molecular Weight: 276.91 g/mol
Siedepunkt: 341
Schmelzpunkt: 191…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002153
CAS-Nummer: 1689-84-5
EINECS: 216-882-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR