Bronopol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 2-Brom-2-nitro-1,3-propandiol

C10810000
EHERC10810000EA 84 EUR
EHERC10810000
Bronopol
Bronopol
Formel: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Molecular Weight: 199,99 g/mol
Siedepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…133 °C
Dichte: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007390
CAS-Nummer: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01432

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR