1,4-Butandiol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C10861310
EHERC10861310EA 29.44 EUR
EHERC10861310
1,4-Butandiol
1,4-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002968
CAS-Nummer: 110-63-4
EINECS: 203-786-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR