2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form)

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 2,3-Butylenglykol, 2,3-Dihydroxybutan, 2,3-Butylenglycol

C10861320
EHERC10861320EA 28.16 EUR
EHERC10861320
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form)
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form)
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004523
CAS-Nummer: 513-85-9
EINECS: 208-173-6
Merck Index: 12,01602

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR