(±)-2-Butanol
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-Ethyl-methylcarbinol, (±)-Methyl-ethylcarbinol, (±)-sec-Butylalkohol, (±)-2-Hydroxybutan, (±)-sec-Butanol
C10861600
EHERC10861600EA
42
EUR
EHERC10861600
(±)-2-Butanol
(±)-2-Butanol
Formel:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Molecular Weight: 74,12 g/mol Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –115 °C Dichte: 0,8534 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 23 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004569 CAS-Nummer: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 13,01540 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...