(±)-1-Butoxy-2-propanol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: (±)-Propylenglycolmonobutylether, Lösungsmittel 35
C10900100
EHERC10900100EA 60 EUR
EHERC10900100
(±)-1-Butoxy-2-propanol
(±)-1-Butoxy-2-propanol
Formel: C₇H₁₆O₂
Molecular Weight: 132,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021904
CAS-Nummer: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4