Ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 3-[N-n-Butyl-N-acetyl]aminopropionsäureethylester, IR3535® (Insektenschutzmittel 3535)

C10929010
EHERC10929010EA 84 EUR
EHERC10929010
Ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninat
Ethyl butylacetylaminopropionate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Molecular Weight: 215,29 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 159 °C
MDL: MFCD00214076
CAS-Nummer: 52304-36-6
EINECS: 257-835-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR