Butylamin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 1-Aminobutan
C10929100
EHERC10929100EA 38 EUR
EHERC10929100
Butylamin
Butylamin
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
Molecular Weight: 73,14 g/mol
Siedepunkt: 77 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,741 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011690
CAS-Nummer: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
UN: 1125
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01578