2,4-Dimethyl-6-(2-methyl-2-propanyl)phenol
Lieferant: EHRENSTORFER
C10931188
EHERC10931188EA 89 EUR
EHERC10931188
2,4-Dimethyl-6-(2-methyl-2-propanyl)phenol
6-tert-Butyl-2,4-xylenol
Formel: C₁₂H₁₈O
MDL: MFCD00002234
CAS-Nummer: 1879-09-0
EINECS: 217-533-1