tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch)

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: butyliertes Hydroxyanisol, Butylhydroxyanisol, BHA, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, tert-Butyl-4-hydroxyanisol

C10931220
EHERC10931220EA 46 EUR
EHERC10931220
tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch)
tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molecular Weight: 180,25 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…55 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779059
CAS-Nummer: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR