2-tert-Butyl-4-methoxyphenol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 3-BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol, Butylhydroxyanisol

C10931270
EHERC10931270EA 43 EUR
EHERC10931270
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molecular Weight: 180,25 g/mol
Siedepunkt: 267…269 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Dichte: 1,0587 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040484
CAS-Nummer: 121-00-6
EINECS: 204-442-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR