4-Butylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 1-Butyl-4-hydroxybenzene
C10931350
EHERC10931350EA 69 EUR
EHERC10931350
4-Butylphenol
4-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23…24 °C
Dichte: 0,9717 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C
MDL: MFCD00041750
CAS-Nummer: 1638-22-8
EINECS: 216-672-5
UN: 3145
ADR: 8,III