2-tert-Butylphenol

Lieferant: EHRENSTORFER

C10931400
EHERC10931400EA 53 EUR
EHERC10931400
2-tert-Butylphenol
2-tert-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,9823 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002223
CAS-Nummer: 88-18-6
EINECS: 201-807-2
UN: 3145
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR