4-tert-Butylphenol

Lieferant: EHRENSTORFER

C10931600
EHERC10931600EA 58 EUR
EHERC10931600
4-tert-Butylphenol
4-tert-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150.22 g/mol
Siedepunkt: 237
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Dichte: 1.017 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002367
CAS-Nummer: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
UN: 2430
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01584

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR