4-tert-Butyltoluol
Lieferant: EHRENSTORFER
C10931730
EHERC10931730EA 39 EUR
EHERC10931730
4-tert-Butyltoluol
4-tert-Butyltoluol
Formel: C₁₁H₁₆
Siedepunkt: 192,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62,5 °C
Dichte: 0,861 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008837
CAS-Nummer: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN: 2667
ADR: 6.1,III