Butylbutyrat

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Butansäurebutylester, Buttersäurebutylester

C10931760
EHERC10931760EA 36 EUR
EHERC10931760
Butylbutyrat
Butylbutyrat
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91,5 °C
Dichte: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009450
CAS-Nummer: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01555

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR