Butyrophenon
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Phenylpropylketon
C10931900
EHERC10931900EA 35 EUR
EHERC10931900
Butyrophenon
Butyrophenon
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009397
CAS-Nummer: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=a8921a2a2e416872169c2c45fe321889cd871e13&prid=web&clid=SAPDAM