(±)-Camphen
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Camphen, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenbicyclo[2.2.1]heptan, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphan
C10945000
EHERC10945000EA 43 EUR
EHERC10945000
(±)-Camphen
(±)-Camphen
Formel: C₁₀H₁₆
Siedepunkt: 318 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Dichte: 0,8421 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34 °C
MDL: MFCD00066603
CAS-Nummer: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,01777