Carbamazepin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide
C10968500
EHERC10968500EA
44
EUR
EHERC10968500
Carbamazepin
Carbamazepin
Formel:
C₁₅H₁₂N₂O Molecular Weight: 236.27 g/mol |
MDL:
MFCD00005073 CAS-Nummer: 298-46-4 EINECS: 206-062-7 |