Carbaryl (1-Naphthylmethylcarbamat)
Lieferant: EHRENSTORFER
C10980000
EHERC10980000EA 70 EUR
EHERC10980000
Carbaryl (1-Naphthylmethylcarbamat)
Carbaryl (1-Naphthylmethylcarbamat)
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Molecular Weight: 201.22 g/mol
CAS-Nummer: 63-25-2
EINECS: 200-555-0
UN: 2757
ADR: 6.1 III