Karminsäure

Lieferant: EHRENSTORFER

C11044000
EHERC11044000EA 63 EUR
EHERC11044000
Karminsäure
Karminsäure
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
MDL: MFCD00167028
CAS-Nummer: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR