Carvon
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enone
C11052000
EHERC11052000EA 57 EUR
EHERC11052000
Carvon
Carvon
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150.2176 g/mol
MDL: MFCD00062996
CAS-Nummer: 99-49-0
EINECS: 202-759-5