Tetradecyltrimethylammoniumbromid
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: Myristyltrimethylammoniumbromid, Tetradoniumbromid, TTAB, Dynamin Inhibitor II
C11070000
EHERC11070000EA 65 EUR
EHERC11070000
Tetradecyltrimethylammoniumbromid
Tetradecyltrimethylammoniumbromid
Formel: C₁₇H₃₈BrN
Molecular Weight: 336,394 g/mol
Schmelzpunkt: 245…250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011770
CAS-Nummer: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06419