Chloramben

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 3-Amino-2,5-dichlorbenzoesäure

C11110000
EHERC11110000EA 66 EUR
EHERC11110000
Chloramben
Chloramben
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Molecular Weight: 206.03 g/mol
Siedepunkt: 349
Schmelzpunkt: 200…201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065093
CAS-Nummer: 133-90-4
EINECS: 205-123-5
Merck Index: 12,02115

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR