Chlorfenac
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C11247000
EHERC11247000EA 116 EUR
EHERC11247000
Chlorfenac
Chlorfenac
Formel: C₆H₂Cl₃CH₂COOH
Molecular Weight: 239,48 g/mol
Siedepunkt: 337 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 161 °C
CAS-Nummer: 85-34-7
EINECS: 201-599-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02103