Chlorfenethol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethanol, 4,4'-Dichloro-alpha-methylbenzhydrol
C11250000
EHERC11250000EA 78 EUR
EHERC11250000
Chlorfenethol
Chlorfenethol
Formel: C₁₄H₁₂Cl₂O
MDL: MFCD00000628
CAS-Nummer: 80-06-8
EINECS: 201-246-3