Chlorflurenol-Methylester (2-Chlor-9-hydroxy-9H-fluoren-9-carbonsäuremethylester)
Lieferant: EHRENSTORFER
C11305000
EHERC11305000EA
90
EUR
EHERC11305000
Chlorflurenol-Methylester (2-Chlor-9-hydroxy-9H-fluoren-9-carbonsäuremethylester)
Chlorflurenol-Methylester (2-Chlor-9-hydroxy-9H-fluoren-9-carbonsäuremethylester)
Formel:
C₁₅H₁₁ClO₃ |
CAS-Nummer:
2536-31-4 EINECS: 219-800-8 |