Chlorhexidin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide]
C11310000
EHERC11310000EA 72 EUR
EHERC11310000
Chlorhexidin
Chlorhexidin
Formel: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
Molecular Weight: 505,4466 g/mol
MDL: MFCD00009673
CAS-Nummer: 55-56-1
EINECS: 200-238-7