4'-Chloracetanilid

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Ethansäure(4-chlorphenyl)amid, N-(4-Chlorphenyl)acetamid

C11348000
EHERC11348000EA 44 EUR
EHERC11348000
4'-Chloracetanilid
4'-Chloracetanilid
Formel: C₈H₈ClNO
Molecular Weight: 169,61 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 179…180 °C
Dichte: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000612
CAS-Nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR