2-Chlor-N-(2,6-diethylphenyl)acetamid
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2-Chloro-2',6'-diethylacetanilide
C11349700
EHERC11349700EA 134 EUR
EHERC11349700
2-Chlor-N-(2,6-diethylphenyl)acetamid
2-Chlor-N-(2,6-diethylphenyl)acetamid
Formel: C₁₂H₁₆ClNO
Molecular Weight: 225,72 g/mol
MDL: MFCD00124800
CAS-Nummer: 6967-29-9