3-Chloranilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C11351000
EHERC11351000EA 61 EUR
EHERC11351000
3-Chloranilin
3-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 230,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10,4 °C
Dichte: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007765
CAS-Nummer: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR