4-Chloranilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C11352000
EHERC11352000EA 40 EUR
EHERC11352000
4-Chloranilin
4-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 232
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 120
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007835
CAS-Nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR