2-Chlorbenzonitril
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: o-Chlorobenzonitrile
C11392000
EHERC11392000EA 43 EUR
EHERC11392000
2-Chlorbenzonitril
2-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₄ClN
Molecular Weight: 137.57 g/mol
Siedepunkt: 232
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001779
CAS-Nummer: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III