2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin
Lieferant: EHRENSTORFER
C11397000
EHERC11397000EA 83 EUR
EHERC11397000
2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Schmelzpunkt: 37 °C
MDL: MFCD00125366
CAS-Nummer: 70258-18-3
UN: 3261
ADR: 8,II